Learn More
Fisherbrand™ Spezialfilterpapier, Klasse 117
Wird für Methylenblau-Tests verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zeigt das Vorhandensein von Hydroxyl-Radikalen qualitativ an
- Sofortiges, eindeutiges Bleichen von Methylenblau-Farbstoff auf dem Papierteststreifen
Verwendung
- Zum Testen von Lösungen mit engem pH-Bereich, bei denen der Bereich sehr niedrig ist (0.2 bis 2.0)
Spezifikation
Neutrale Scheibe | |
4μ m | |
117 | |
0.2 mm | |
90 mm |
4μ m | |
Papier für Methylenblau-Tests | |
100/Packung | |
90 mm |