Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 115, sehr langsame Filterung
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen mit Gütegrad 115, sehr langsam filtrierend, wird aus Zellulosefasern gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11425198
  • 5.90 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filterpapiere mit reinem Gütegrad aus Zellulosefasern mit einem Alpha-Gehalt von nahezu 100 % nach genauen Normen
  • Der Aschegehalt für diesen Gütegrad beträgt ungefähr 0,06 %
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0,06 %
Zellulose
2 bis 3 μm
115
0,14 mm
70 mm
Flache Scheibe
2 bis 3 μm
Für extrem schwierige Filtrationen, Bariumsulfat, Metazinnsäure, Kupferoxid
100/Pckg.
70 mm