Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 115, sehr langsame Filterung
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen mit Gütegrad 115, sehr langsam filtrierend, wird aus Zellulosefasern gefertigt.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reine Filterpapiersorten aus Zellulosefasern mit Alpha-Anteilen von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Der Aschegehalt für diese Sorten beträgt ungefähr 0.06 %
Spezifikation
Ash Content: 0.007% | |
Zellulose | |
2 bis 3 μm | |
15 | |
0.14 mm | |
185 mm |
Neutrale Scheibe | |
2 bis 3 μm | |
Für extrem schwierige Filtrationen, Bariumsulfat, Metazinnsäure, Kupferoxid | |
100/Pckg. | |
Quantitative Filter Paper |