Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 114, langsam filtrierend
Zum Filtern von Metallpartikeln.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
- Verwendet für die Filtration von Barium, Blei, Zink, Nickelsulfaten, Hydroxid, Fluorid von Calcium
- Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
- Atmosphärische Analyse
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Zellulose | |
3 bis 5 μm | |
114 | |
0.14 mm | |
90 mm |
Gefaltete Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride | |
100 Pack | |
90 mm |