Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 114, langsam filtrierend
Zum Filtern von Metallpartikeln.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12240kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734203
  • 7.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheitsgrad
  • Aus Zellulosefasern
  • Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
  • Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
  • Verwendet für die Filtration von Barium, Blei, Zink, Nickelsulfaten, Hydroxid, Fluorid von Calcium
  • Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
  • Atmosphärische Analyse
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0,06 %
Zellulose
3 bis 5 μm
114
0,14 mm
125 mm
Flache Scheibe
3 bis 5 μm
Filtration feiner Niederschläge wie Nickelsulfide, Bleidioxid, Calciumfluorid
100/Packung
125 mm