Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 113V
Weniger Zeitaufwand für das Falten von Rundpapieren zum Einpassen in konische Trichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 113V Rundpapiere bestechen durch die höchste Durchflussrate unter den Gütegraden für qualitative Analysen. Die gekreppte Oberfläche gewährleistet eine besonders hohe Beladungskapazität.
82.90 CHF - 225.00 CHF
Spezifikation
Format | Gefalteter Kreis |
---|---|
Material | Gekreppte Zellulose |
Particle Retention | Grobe und gelatineartige Präzipitate |
Porengröße | > 30 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Herzberg 28 Sek. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11332925
|
Cytiva
1213-125 |
125 mm |
129.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11342925
|
Cytiva
1213-150 |
150 mm |
82.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372925
|
Cytiva
1213-270 |
270 mm |
225.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zeitersparnis beim Quadranten-Falz von Rundfiltern für konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen AnalysenWhatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Die Rundfilter mit Gütegrad 113V zeichnen sich durch die schnellste Durchflussrate aller Gütegrade aus.Die Oberfläche aus Krepppapier sorgt für eine extrem hohe Beladungskapazität.
Diese besonders starken Filterpapiere bestechen dank ihres geringen Gehalts an chemisch beständigem Harz durch eine hohe Nassfestigkeit. Normale qualitative Anwendungen führen nicht zu einer nennenswerten Verunreinigung des Filtrats.
- Ultrahohe Beladungskapazität mit einer geeigneten Partikelretention für den Einsatz mit groben oder gelatineartigen Präzipitaten
- Höchste Durchflussrate bei den Gütegraden für qualitative Analysen
- Gekreppte Oberfläche
- Höchste Papierstärke bei den Produkten für qualitative Analysen
- Rückhaltung von groben Partikeln: Nennpartikelrückhaltevermögen von 30 μm
- Dank der Faltung einfach in Anwendungen mit konischem Filtertrichter einsetzbar
Hinweis: Die Harze enthalten Stickstoff, daher sollten diese Gütegrade nicht für Anwendungen mit der Kjeldahl-Methode oder ähnlichen Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Gefalteter Kreis | |
Grobe und gelatineartige Präzipitate | |
Herzberg 28 Sek. | |
Der gekreppte Filter Whatman Grade 113V von GE für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. | |
420 μm |
Gekreppte Zellulose | |
> 30 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 113V |