Learn More
Fisherbrand™ Schnellfilterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 111
Zur schnellen Partikelfilterung.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770215
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheitsgrad
  • Aus Zellulosefasern
  • Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
  • Aschegehalt 0.06 %
Anwendung
  • Verwendet für grobe, voluminöse Niederschläge wie Hydroxide, Sulfide
  • Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
  • Atmosphärische Analyse
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 %
Zellulose
12 bis 15 μm
111
0.2 mm
385 mm
Neutrale Scheibe
12 bis 15 μm
Für grobe und voluminöse Niederschläge wie Hydroxide und Sulfide
100 Pack
385 mm