Learn More
Fisherbrand™ Schnellfilterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 111
Zur schnellen Partikelfilterung.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt 0.06 %
Anwendung
- Verwendet für grobe, voluminöse Niederschläge wie Hydroxide, Sulfide
- Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
- Atmosphärische Analyse
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 % | |
Zellulose | |
12 bis 15 μm | |
111 | |
0.2 mm | |
70 mm |
Gefaltete Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
Für grobe und voluminöse Niederschläge wie Hydroxide und Sulfide | |
100 Pack | |
70 mm |