Learn More
Fisherbrand™ Schnellfilterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 111
Zur schnellen Partikelfilterung.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11495198
  • 3.55 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheitsgrad
  • Aus Zellulosefasern
  • Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
  • Aschegehalt 0.06 %
Anwendung
  • Verwendet für grobe, voluminöse Niederschläge wie Hydroxide, Sulfide
  • Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
  • Atmosphärische Analyse
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0,06 %
Zellulose
12 bis 15 μm
111
0,2 mm
55 mm
Flache Scheibe
12 bis 15 μm
Für grobe und voluminöse Niederschläge wie Hydroxide und Sulfide
100/Packung
55 mm