Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1103
Geeignet zur Entfernung feiner Partikel
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Dickes, glattes Papier
  • Nass verstärkt
Spezifikation
Spezifikation
Neutrale Scheibe
12 to 16 μm
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
100 Pack
240 mm
Zellulose
12 to 16 μm
1103
0.3 mm
240 mm