Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1103
Geeignet zur Entfernung feiner Partikel
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Dickes, glattes Papier
- Nass verstärkt
Spécification
Neutrale Scheibe | |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack | |
125 mm |
Zellulose | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
12 mm |