Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1103
Geeignet zur Entfernung feiner Partikel
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dickes, glattes Papier
- Nass verstärkt
Spezifikation
Gefaltete Scheibe | |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack | |
150 mm |
Zellulose | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
150 mm |