Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1103
Geeignet zur Entfernung feiner Partikel
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dickes, glattes Papier
- Nass verstärkt
Spezifikation
Neutrale Scheibe | |
12 bis 16 μm | |
Für Farbstoffe, Äther, alkoholische Lösungen, Eaux de Cologne, salzige Lösungen, pflanzliche Extrakte, Haarprodukte, Parfums, Tinkturen, Süßstoffe, Essig | |
100 Packung | |
70 mm |
Zellulose | |
12 bis 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
70 mm |