Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1101
Zur Filtration fettreicher Produkte sowie für die Heißfiltration geeignet.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393680
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Dickes Krepppapier
  • Nass verstärkt
  • Zum Filtern von Sirup, ätherischen Ölen, Lacken, harzhaltigen Lösungen, Farben, gesüßten Säften und Weinen
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltete Scheibe
38 to 75 μm
For syrups, essential oils, varnish, resinous solutions, paints, sweetened juices, wines
100 Pack
500 mm
Zellulose
38 to 75 μm
1101
0.55 mm
500 mm