Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1101
Zur Filtration fettreicher Produkte sowie für die Heißfiltration geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.78300kg
Beschreibung
- Dickes Krepppapier
- Nass verstärkt
- Zum Filtern von Sirup, ätherischen Ölen, Lacken, harzhaltigen Lösungen, Farben, gesüßten Säften und Weinen
Spezifikation
Gefaltete Scheibe | |
38 bis 75 μm | |
Für Sirup, ätherische Öle, Lack, harzhaltige Lösungen, Farben, gesüßte Säfte, Weine | |
100 Packung | |
250 mm |
Zellulose | |
38 bis 75 μm | |
1101 | |
0.55 mm | |
250 mm |