Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 100/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 100/N, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Scheiben werden häufig zur Bestimmung des Zuckergehalts verwendet.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-090
Additional Details : Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 %
- Nassfest
- Scheibenformat
Spezifikation
85 g/m2 | |
Scheibe | |
30 Sekunden | |
100/Packung | |
90 mm |
Nass-Burst-Widerstand: 80 kPa | |
6 bis 8 μm | |
100/N | |
0,18 mm |