Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 100/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 100/N, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Scheiben werden häufig zur Bestimmung des Zuckergehalts verwendet.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-240
Additional Details : Gewicht : 0.38500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962920
Menge Preis
1 23.01 CHF / 100 Stück
10 20.39 CHF / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Aschegehalt < 0.1 %
  • Nassfest
  • Scheibenformat
Spezifikation
Spezifikation
85 g/m2
240 mm
100/N
100/Packung
Nass-Burst-Widerstand: 80 kPa
Scheibe
6 bis 8 μm
0,18 mm