Learn More
GR 49336, TRC
Artikelnummer. 30394788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394788 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG77950025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103628-44-0
Summenformel C12 H14 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 282.32
Synonym Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
IUPAC-Name 2-[5-(Methylsulfamoylmethyl)-1H-Indol-3-yl]Essigsäure
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GR 49336
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 282.0674