Learn More
R&D Systems™ GR 125487 sulfamate
Artikelnummer. 18065422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065422 10 mg 10 Milligramm
18055002 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065422 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1658/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 CHF
    325.50 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 36.91 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective 5-HT4 antagonist; active in vivo
Potent and selective 5-HT4 receptor antagonist (Ki = 0.19 nM for porcine 5-HT4). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 859502-43-5
Summenformel C19H29FN4O8S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GR 125487 sulfamate
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 524.58
Reinheit >98%
Molekulargewicht 524.579