Learn More
GPR171 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20307-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839834
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GPR171
Polyclonal
Unconjugated
GPR171
G protein coupled receptor 171, GPR171, H963
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29909
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14626
GPR171
GPR171 Fusion Protein Ag14141