missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR111 Antibody (594522), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB64941C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GPR111 Monoclonal antibody specifically detects GPR111 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| GPR111 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 594522 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| G protein-coupled receptor 111 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human GPR111, Cys19-Lys375, Accession # Q8IZF7 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 222611 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur