Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10481415
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
71 mm
Höhe (metrisch):
29 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10481415 71 mm 29 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10481415 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 61000400000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 71 mm
Produkttyp Universal-Schutzverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Versiegeln von Löchern und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden
Höhe (metrisch) 29 mm