Learn More
GPC – Glycerophosphorylcholin, TRC
Artikelnummer. 17997154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17997154 1 g 1 Gramm
17977144 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17997154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5987001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28319-77-9
Summenformel C8 H20 N O6 P
Molekulargewicht (g/mol) 257.22
Synonym 2-[[[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inner Salt, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline Alfoscerate, Cholitiline, Delecit, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)choline, Sn-Glycerophosphocholine, sn-Glycero-3-phosphorylcholine, sn-glycero-3-phosphocholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine, Ethanaminium, 2-[[[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, 2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt, D- (8CI), Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline alfoscerate, Choline alphoscerate, Cholitiline, Delecit, Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Gliatilin, Glycerol 3-phosphocholine, Glycerol 3-phosphorylcholine, Glycerol phosphorylcholine, Glycerophosphocholine, Glycerophosphoric acid choline ester, Glycerophosphorylcholine, Glyceryl 3-phosphorylcholine, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, Nichiyu GPC 85R, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)-choline, sn-glycero-3-Phosphocholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine
IUPAC-Name [(2R)-2,3-Dihydroxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OC[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerophosphocholine (GPC)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formelmasse 257.1028
Reinheit (%) >95%