missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPC – Glycerophosphorylcholin, TRC

Artikelnummer. 17977144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17977144 5 g 5 Gramm
17997154 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17977144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5987005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28319-77-9
Summenformel C8 H20 N O6 P
Molekulargewicht (g/mol) 257.22
Synonym 2-[[[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inner Salt, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline Alfoscerate, Cholitiline, Delecit, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)choline, Sn-Glycerophosphocholine, sn-Glycero-3-phosphorylcholine, sn-glycero-3-phosphocholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine, Ethanaminium, 2-[[[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, 2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt, D- (8CI), Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline alfoscerate, Choline alphoscerate, Cholitiline, Delecit, Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Gliatilin, Glycerol 3-phosphocholine, Glycerol 3-phosphorylcholine, Glycerol phosphorylcholine, Glycerophosphocholine, Glycerophosphoric acid choline ester, Glycerophosphorylcholine, Glyceryl 3-phosphorylcholine, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, Nichiyu GPC 85R, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)-choline, sn-glycero-3-Phosphocholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine
IUPAC-Name [(2R)-2,3-Dihydroxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OC[C@H](O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycerophosphocholine (GPC)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formelmasse 257.1028
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.