Learn More
Abnova™ GPAA1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16132832
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16132832
Marke: Abnova™ H00008733P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH04129
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 8733
Molekulargewicht 94.05
Name GPAA1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGLLSDPVRRRALARLVLRLNAPLCVLSYVAGIAWFLALVFPPLTQRTYMSENAMGSTMVEEQFAGGDRARAFARDFAAHRKKSGALPVAWLERTMQSVGLEVYTQSFSRKLPFPDETHERYMVSGTNVYGILRAPRAASTESLVLTVPCGSDSTNSQAVGLLLALAAHFRGQIYWAKDIVFLVTEHDLLGTEAWLEAYHDVNVTGMQSSPLQGRAGAIQAAVALELSSDVVTSLDVAVEGLNGQLPNLDLLNLFQTFCQKGGLLCTLQGKLQPEDWTSLDGPLQGLQTLLLMVLRQASGRPHGSHGLFLRYRVEALTLRGINSFRQYKYDLVAVGKALEGMFRKLNHLLERLHQSFFLYLLPGLSRFVSIGLYMPAVGFLLLVLGLKALELWMQLHEAGMGLEEPGGAPGPSVPLPPSQGVGLASLVAPLLISQAMGLALYVLPVLGQHVATQHFPVAEAEAVVLTLLAIYAAGLALPHNTHRVVSTQAPDRGWMALKLVALIYLALQLGCIALTNFSLGFLLATTMVPTAALAKPHGPRTLYAALLVLTSPAATLLGSLFLWRELQEAPLSLAEGWQLFLAALAQGVLEHHTYGALLFPLLSLGLYPCWLLFWNVLFWK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias GAA1/hGAA1
Gebräuchliche Bezeichnung GPAA1
Gensymbol GPAA1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution