Learn More
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung Klasse II, geeicht
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681122
Click to view available options
Fassungsvermögen:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Lesbarkeit:
0,1 g
1 g
10 g/1 g (SmartRange)
1 g/0,1 g (SmartRange)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16681122
Marke: A&D Weighing GP12KEC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Modelle sind mit einem Schwenkarm-Display (GP) oder einem montierbaren freistehenden Display (GP-KS) erhältlich. SmartRange-Funktion für verbesserte Präzision, unabhängig vom Eigengewicht des Gefäßes. Interne automatische Kalibrierung und Standard RS232. OIML-EC geeichte Modelle erhältlich.
  • EG-Typenzulassung
  • Design mit Schwingarm oder separatem Display und Plattform
  • Schutzart IP65
  • Konstruktion aus robuster Aluminiumlegierung und Edelstahl
  • Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
  • SHS-Ansprechgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • RS-232C Schnittstelle
  • Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
  • Große Vakuumfluoreszenzanzeige
  • Datenspeicherfunktion
  • Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
  • SmartRange-Funktion (GP-32K/102K/32KS)
  • Komparatorfunktion
  • Unterhaken für thermische und magnetische Probenwägung sowie zur Dichteberechnung
  • Tierwägefunktion
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 kg
Displaytyp VFD
Lesbarkeit 0,1 g
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Industrielle Präzisionswaage