Learn More
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung Klasse II, geeicht
Click to view available options
Fassungsvermögen:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Lesbarkeit:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- EG-Typenzulassung
- Design mit Schwingarm oder separatem Display und Plattform
- Schutzart IP65
- Konstruktion aus robuster Aluminiumlegierung und Edelstahl
- Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
- SHS-Ansprechgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
- GLP-, GMP- und ISO-konform
- RS-232C Schnittstelle
- Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
- Große Vakuumfluoreszenzanzeige
- Datenspeicherfunktion
- Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- SmartRange-Funktion (GP-32K/102K/32KS)
- Komparatorfunktion
- Unterhaken für thermische und magnetische Probenwägung sowie zur Dichteberechnung
- Tierwägefunktion
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 61 kg |
| Displaytyp | VFD |
| Lesbarkeit | 1 g |
| Stabilisierungszeit | 1,5 s |
| Typ | Industrielle Präzisionswaage |