Learn More
Gossypol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455939 100 mg 100 Milligramm
15445939 25 mg 25 Milligramm
15465939 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63767.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.84 CHF
    198.65 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 48.19 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipophiles Mittel, das aus Baumwollsaat gewonnen wird
Gossypol acts as an inhibitor for several dehydrogenase enzymes. Gossypol has also long been known to possess antimalarial properties. Gossypol provided reliable contraception. gossypol provokes infertility and causes spermatogenesis. Gossypol is used as an active antifertility agent in a variety of male animals, including mice, rats, hamsters, monkeys, rabbits, and bulls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gossypol wirkt hemmend auf mehrere Dehydrogenase-Enzyme. Gossypol ist zudem schon seit langem für seine Anti-Malaria-Eigenschaften bekannt. Gossypol hat eine zuverlässige Empfängnisverhütung ermöglicht. Gossypol provoziert Unfruchtbarkeit und verursacht Spermatogenese. Gossypol wird als aktives Mittel gegen Fruchtbarkeit bei einer Vielzahl männlicher Tiere wie Mäuse, Ratten, Hamstern Affen, Kaninchen und Bullen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in 100%igem Ethanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), Aceton, DMSO (25 mmol/l), Methanol (2 mg/ml), Äther, Chloroform, Natriumcarbonat und verdünnten wässrigen Ammoniaklösungen. Unlöslich in Wasser. Gossypol ist ein bei männlichen Säugetieren fruchtbarkeitshemmendes Mittel mit antispermatogener Wirkung und hat antitumorale, anitvirale und antioxidative Eigenschaften gezeigt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-45-7
Summenformel C30H30O8
Molekulargewicht (g/mol) 518.56
MDL-Nummer MFCD00017352
InChI-Schlüssel QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
SMILES CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gossypol
Farbe Gelb bis Braun
Menge 100 mg
Merck Index 14,4528
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100%ethanol (25mg/ml),DMF (25mg/ml),acetone,DMSO (25 mM),methanol (2mg/ml),ether,chloroform,sodium carbonate,and dilute aqueous solutions of ammonia . Insoluble in water. Gossypol is a male antifertility agent with antispermatogenic activity and has been shown to contain antitumor,anitviral,and antioxidant properties.
IUPAC-Name 7-(8-Formyl-1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-methyl-4-propan-2-ylnaphthalen-1-carbaldehyd
Formelmasse 518.56
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gossypol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Gossypol