Learn More
Gosselin™ X30 BOTTLE URINE SAMPLE, SQUARE WIDE .
Graduierte, quadratische Flaschen mit Tragegriff. Die Gosselin™ quadratischen HDPE-Aufbewahrungsflaschen werden mit einem gelben Schraubverschluss geliefert.
Marke: Gosselin™ F2700-12
Additional Details : Gewicht : 0.43560kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
- Bruchsicher
- Durchscheinend
- Quadratisch, mit Tragegriff für einfaches Greifen und Tragen
- Graduiert
- Schraubverschluss, gelb
Spezifikation
Polypropylen hoher Dichte | |
Durchscheinend | |
2.7 l |
Polypropylen hoher Dichte | |
30/Pckg. |