Learn More
Gosselin™ X1232 CAP LDPE DIAM 85MM .
Click to view available options
:
Durchmesser: 85 mm
Beschreibung
- Für konische 400 ml-Behälter
- LDPE
- Leicht und bruchsicher
- Durchsichtiges oder weißes Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schnappverschluss |
| Material | LDPE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 400 ml konischer Behälter |