Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile gerade Behälter aus Polypropylen mit roten Polyethylen-Verschlusskappen
Artikelnummer. 11773174
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
264 Stück
380 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 11773174
Marke: Corning™ TP52001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
  • Spritzguss-Polypropylen
  • Auslaufsicherer roter Polyethylen-Schraubdeckel
  • Garantierte Sterilität 10–3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Clear
Material Transparentes Polypropylen
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Höhe (metrisch) 74 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Auslaufsichere Schraubkappe