Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile gerade Behälter aus Polypropylen mit roten Polyethylen-Verschlusskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
264 Stück
380 Stück
700 Stück
Beschreibung
- Spritzguss-Polypropylen
- Auslaufsicherer roter Polyethylen-Schraubdeckel
- Garantierte Sterilität 10–3
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 180 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6.08 oz. |
| Farbe | Clear |
| Material | Transparentes Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 102 mm |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Durchmesser (metrisch) | 52 mm |
| Verschlusstyp | Auslaufsichere Schraubkappe |