Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Universalbeutel für homogene Suspension
Marke: Corning™ FBAG-04
Additional Details : Gewicht : 16.00000kg
Beschreibung
- Für Suspensionsprobenahme mit Pipetten
- Mit Vliesfilter für höhere Filtrationsleistung
- Mit Chargennummer auf jedem Filterbeutel
- Steril 10–3
Bestellinformation
Verwenden Sie zum Verschließen von Beuteln zwischen Probenvorbereitungsschritten eine Beutelklemme, Kat.-Nr. 07-201-979.
Spezifikation
Mit Vollfilter | |
Naturfarben | |
Steril | |
500/Packung | |
300 mm |
400 mL | |
Polyethylen | |
1500/Karton | |
50/Packung | |
190 mm |