Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 500 ml
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Sterile
Beschreibung
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 mL |
Verschlussgröße | 37 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap with Wad |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 100/Cs. |
Sterilität | Sterile |
Verschlussfarbe | Red |
Graduated | Yes |
Form | Square |