Learn More
Corning™ Gosselin™ Petrischale mit rundem Boden
Click to view available options
Lüftung:
Ja
Nein
Packungsgröße:
720 Stück
Beschreibung
- Hergestellt in einer Umgebung der Klasse 100
- Hoher Qualitätskontrollstandard
- Formstabil bis zu 55 °C
- Mit Artikeletikett auf jeder Packung für Produktrückverfolgbarkeit
- AD x H: 65 x 15 mm
- Raster 10 x 10 Basis
Spezifikation
Spezifikation
| Kariert | Kariert |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Petrischale |
| Wellanzahl | 1 |
| Anzahl pro Karton | 720/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Lüftung | Ja |
| Höhe (metrisch) | 14,5 mm |
| Mehr anzeigen |