Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Rundbodenröhrchen
Artikelnummer. 12387527
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
6000 Stück
Artikelnummer. 12387527
Marke: Gosselin™ TL4002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Zentrifugation mit bis zu 3.000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Zur Verwendung in Laboren
  • Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Polystyrol
Menge 1500/Packung, 6000/Karton