Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Kunststoffbeutel, wiederverschließbar, Doppeltasche
Beschreibung
- Wiederverschließbare Beutel aus Polyethylen
- Schnellverschlusssystem
- Doppeltasche
- Transport
- Unsteril
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Doppeltasche |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Karton | 4000/Karton |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Breite (metrisch) | 125 mm |