Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Teströhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Artikelnummer. 11782065
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
Verschlusstyp:
Gerader Verschluss
Nicht enthalten
Packungsgröße:
2500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 11782065
Marke: Gosselin™ TL41A01
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
  • Zur Verwendung im Labor
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Steril oder aseptisch erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 11137
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material Polystyrol
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
Verpackung 2500/Beutel
Menge 12500 Schachtel
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 8.4 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Reagenzglas