Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Teströhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TL41A-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11700485
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung im Labor
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Steril oder aseptisch erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Naturfarben
Polystyrol
2500BG
No
8.4 mm
Reagenzglas
LDPE
1 ml
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
10,000 Carton
Steril
Straight Cap
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Teströhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden > Capacity: 1mL; With Straight cap