Learn More
Gosselin™ Röhrchen aus Polystyrol mit flachem Boden
Artikelnummer. 11773234
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 11773234
Marke: Gosselin FLY5001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbststehende Röhrchen
  • Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS)
  • Selbststehende Röhrchen
  • Steril oder nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28,7 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Packung Großpackung
Menge 400/Schachtel
Gewicht (metrisch) 4,6 kg
Klarheit Naturfarben
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Nein
Form Rund
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Rörchen
Durchmesser (metrisch) 28,7 mm