Learn More
X700 BOX PP 2 OBJEKTT. STANDARD . .
Artikelnummer. 11723144
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5 mm
Packungsgröße:
700 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
11723144 5 mm 700 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11723144 Lieferant Gosselin Lieferanten-Nr. PLP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 CHF
    210.73 CHF / 700 Stück
    Sparen 145.27 CHF
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Objektträgerkapazität 2
Farbe Naturfarben
Gerät fasst Objektträger
Abmessungen (L x B) 85 x 72 mm
Abmessungen (L x B x H) 85 x 72 x 5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,19 in.
Höhe (metrisch) 5 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,3 in.
Länge (metrisch) 85 mm
Material Polypropylen
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Breite (metrisch) 72 mm