Learn More
Gosselin™ Quadratische Gosselin™ Polyethylen-Flaschen mit Natriumthiosulfat
Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Marke: Gosselin™ HP500B-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Gegossene Graduierungen
- Auslaufsichere manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse sind für die 500 ml- und 1 l-Flasche, jedoch nicht für die 250 ml-Flasche erhältlich.
- Erhältlich mit oder ohne Natriumthiosulfat
- Rückführbare Etiketten
- Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
- Filmverpackt oder einzeln verpackt
Spezifikation
500 ml | |
31.7 mm | |
74 mm | |
74 mm | |
ISO 11137 | |
Achteckig | |
Manipulationssicherer Schraubverschluss mit innerer Lippe |
Naturfarben | |
PET | |
Steril | |
Naturfarben | |
Ja | |
170 mm |