Learn More
Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten
Artikelnummer. 11937715
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 11937715
Marke: Gosselin GPN2E25
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit farbcodiertem, hydrophobem Stopfen. Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten werden aus Polystyrol hergestellt.
  • Graduiert
  • Polystyrol
  • Nicht pyrogen/Nicht zytotoxisch/Nicht hämolytisch
  • Farbkodierter hydrophober Stopfen
  • Einteilige Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Hydrophober Stopfen
Zertifizierung/Konformität ISO 11137
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet
Skala Ja
Menge 1000/Pckg.
Spitzenform Schmales Ende
Farbe Naturfarben
Volumen (metrisch) 2 mL
Länge (metrisch) 270 mm
Typ Pipette