Learn More
Corning™ Gosselin™ Petrischale mit Belüftungsnocken
Artikelnummer. 15466254
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
88 mm
Packungsgröße:
700 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15466254 88 mm 700 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15466254 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. SH93101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polystyrol. Corning™ Gosselin™ Belüftete Petrischalen sind transparent und eignen sich optimal für den Einsatz in Mikrobiologie, Zellkultur und Pflanzenkeimung.
Runde Petrischale aus Polystyrol
  • Eine Kammer
  • Enthält 3 Belüftungsaussparungen
  • Durchmesser des Bodens: 88 mm
  • Durchmesser des Deckels: 92 mm
  • Rohstoffe sind konform mit Verordnung EG N°1935/2004
  • Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Aseptisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, EG 1935/2004
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Ja
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Mikrobiologie, Zellkultur, Keimung
Verpackung 28/Beutel
Menge 700 Packungen
Lüftung 3
Durchmesser (metrisch) 88 mm