Learn More
Gosselin™ oktogonale PET-Flaschen mit Graduierung, transparent
Artikelnummer. 15201258
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
31 mm
31,7mm
31.7 mm
Bietet leichte, bruchsichere Lagerung im Labor. Gosselin™ PET Achteckige Flaschen werden aus Polyethylenterephthalat-Harz hergestellt.
  • Graduiert
  • Nicht steril
  • Etikett zur Rückverfolgbarkeit
  • Mit Schraubverschluss mit Manipulationsnachweis
  • Entspricht ISO 5667-3 und 19458
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31.7 mm
Material PET
Länge (metrisch) 74 mm
Anzahl pro Packung 120/Karton
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 74 mm
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Achteckig
Höhe (metrisch) 170 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe