Learn More
Corning™ Gosselin™ achteckige Polyethylenterephthalat-Flaschen
Catalog Number 12317417
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.8 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
4.2 oz., 125 mL
500 ml (16.9 oz.)
Verschlussfarbe:
Natural
Naturfarben
Verpackung:
Großpackung
Retractable Film Packed
Tray Filmed Packed
Mit einem auslaufsicheren Verschlusssystem entworfen
  • Glasklar
  • Mit erhabenen Graduierungen in Schritten von 25 ml
  • Manipulationssicherer HDPE-Schraubverschluss
  • Äußerst ergonomisch
  • Steril 103
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 1000 ml (33.8 oz.)
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 31 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 96 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,3 in.
Höhe (metrisch) 212 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.7 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Material PET
Länge (metrisch) 92.5 mm
Verpackung Tray Filmed Packed
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 92.5 mm
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 50 to 1000 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008/ISO 11137 : STERILE SAL 10-3
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar