Learn More
Corning™ Gosselin™ achteckige Polyethylenterephthalat-Flaschen
322.23 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.8 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
4.2 oz., 125 mL
500 ml (16.9 oz.)
Verschlussfarbe:
Natural
Naturfarben
Verpackung:
Großpackung
Retractable Film Packed
Tray Filmed Packed
Beschreibung
- Glasklar
- Mit erhabenen Graduierungen in Schritten von 25 ml
- Manipulationssicherer HDPE-Schraubverschluss
- Äußerst ergonomisch
- Steril 103
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlussgröße | 31 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 31,7 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,8 in. |
Höhe (metrisch) | 173 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16.9 oz. |
Farbe | Durchsichtig |