Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben
Artikelnummer. 12892869
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
90 Stück
Artikelnummer. 12892869
Marke: Gosselin™ LC100009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58mm
Enthält Einzelner LDPE-Schraubverschluss, weiß
Material HDPE
Länge (metrisch) 95mm
Anzahl pro Packung 90/Carton
Menge 90/Karton
Farbe des Schraubverschlusses White
Sterilität Yes
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Weiß
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 185 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Einzeln