Learn More
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat
Artikelnummer. p-8002243
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Breite (metrisch):
45mm
60 mm
Packungsgröße:
200 Stück
312 Stück
Artikelnummer. 11758633
Marke: Gosselin HFV25001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Strahlensterilisiert. Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat haben einen Schraubverschluss.
  • Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon hemmt
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
  • Quadratische 250 ml bis 500 ml HDPE-Flaschen oder achteckige 500 ml PETG-Flaschen – Großpackung
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 60 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 60 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 155 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Manipulationssicherer Schraubverschluss mit Wattepfropf