Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 500 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11831723
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Dichtung
Schraubverschluss mit Formdichtung
Schraubverschluss mit Formndichtung
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
150 Stück
162 Stück
175 Stück
Artikelnummer. 11831723
Marke: Gosselin™ LC50024
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem Verschluss, mit doppeltem Verschluss oder mit einem auslaufsicheren Verschluss lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Doppelter Schraubverschluss aus blauem HDPE mit natürlicher Dichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 76 mm
Anzahl pro Packung 150/Schachtel
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 122 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubkappe